missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isobutyl hexanoate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31032136
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31032136 25 g
31016210 100 g
31020173 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31032136 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13006225g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isobutyl hexanoate
CAS 105-79-3
Summenformel C10H20O2
MDL-Nummer MFCD00048870
Menge 25 g
SMILES CCCCCC(OCC(C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 172.26
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.