Learn More
Isobutyltrimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490137 25 g 25 Gramm
11400147 100 g 100 Gramm
11410147 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21048.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18395-30-7 | C7H18O3Si | 178.303 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18395-30-7
Summenformel C7H18O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 178.303
MDL-Nummer MFCD00051589
InChI-Schlüssel XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyltrimethoxysilane, isobutyl trimethoxy silane, silane, trimethoxy 2-methylpropyl, trimethoxy 2-methylpropyl silane, dynasylan ibtmo, prosil 178, isobutyltrimethoxy silane, iso-butyl trimethoxysilane, acmc-1cg69, 2-methyl-1-propyltrimethoxysilane
PubChem CID 87622
IUPAC-Name Trimethoxy(2-methylpropyl)silan
SMILES CC(C)C[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 154°C to 157°C
Chemischer Name oder Material Isobutyltrimethoxysilane
Menge 25 g
Flammpunkt 43°C (109°F)
Brechungsindex 1.396
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.93
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2233976
Formelmasse 178.31
Reinheit (%) 97%