Learn More
Isobutyltriphenylphosphonium bromide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948932
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948932 100 g
30931130 5 g
30935470 25 g
30930840 1 g
30939374 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30948932 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1491100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyltriphenylphosphonium bromide
CAS 22884-29-3
Summenformel C22H24BrP
MDL-Nummer MFCD00031593
Menge 100 g
SMILES CC(C)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 399.30
Reinheit (%) 98%