Learn More
Isobutyrophenone, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isobutyrophenone |
| CAS | 611-70-1 |
| Summenformel | C10H12O |
| MDL-Nummer | MFCD00008917 |
| Menge | 10 g |
| SMILES | CC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.20 |
| Reinheit (%) | 98% |