Learn More
MedChemExpress Isocytosine
Artikelnummer. 16409316
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16409316 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16409316 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYW002272
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Isocytosine is a non-natural nucleobase and an isomer of cytosine. It is used in combination with Isoguanine in studies of unnatural nucleic acid analogues of the normal base pairs in DNA and used as a nucleobase of hachimoji RNA.
Spezifikation
Molekulargewicht 111.1 g/mol
Produkttyp Reference compound
Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Versandbedingung Room temperature
Reinheit 99.62%
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (300.00 mM∣Need ultrasonic)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 108-53-2