Learn More
Isoeugenol, Mischung aus cis/trans-Isomeren 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10152920 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10152920 500 g Glasflasche 500 Gramm
10284970 5 g Glasflasche 5 Gramm
10783681 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10152920 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 122575000
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 97-54-1 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-54-1
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00009285
InChI-Schlüssel BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Synonym isoeugenol, e-isoeugenol, trans-isoeugenol, 2-methoxy-4-propenylphenol, 4-propenylguaiacol, 4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol, trans-p-propenylquaiacol, isoeugenol trans-form, 4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene
PubChem CID 853433
ChEBI CHEBI:50545
SMILES COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoeugenol
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 19.0°C to 23.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 266.0°C to 268.0°C
Flammpunkt 150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H3(CH=CHCH3)OH
Brechungsindex 1.5760 to 1.5780
Menge 500 g
Beilstein 06,II,916
Merck Index 15, 5216
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and other organic,solvents
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]phenol
Viskosität 26.7 mPa.s (25°C)
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoeugenol, mixture of cis/trans isomers
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.