Learn More
Isoguvacine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Isoguvacine hydrochloride is a GABA receptor agonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Isoguvacine hydrochloride |
| CAS | 68547-97-7 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C6H10ClNO2 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 100 mg/mL (611.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (152.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CCNCC1)O.[H]Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163.6 |
| Formelmasse | 163.6 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?