Learn More
Isohumulon, TRC
Artikelnummer. 30006776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006776 25 mg 25 Milligramm
30004134 5 mg 5 Milligramm
30005003 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006776 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI79042025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25522-96-7
Summenformel C21 H30 O5
Molekulargewicht (g/mol) 362.46
Synonym 3,4-Dihydroxy-5-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2-(3-methyl-1-oxobutyl)-4-(4-methyl-1-oxo-3-penten-1-yl)-2-cyclopenten-1-one, Iso-n-humulone, IsoHopCO2N
IUPAC-Name 3,4-Dihydroxy-2-(3-Methylbutanoyl)-5-(3-Methylbut-2-Enyl)-4-(4-Methylpent-3-Enoyl)Cyclopent-2-en-1-One
SMILES CC(C)CC(=O)C1=C(O)C(O)(C(CC=C(C)C)C1=O)C(=O)CC=C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isohumulone
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H30O5/c1-12(2)7-9-15-19(24)18(16(22)11-14(5)6)20(25)21(15,26)17(23)10-8-13(3)4/h7-8,14-15,25-26H,9-11H2,1-6H3
Formelmasse 362.2093