Learn More
MedChemExpress Isoliquiritigenin
Artikelnummer. 16431486
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16431486 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16431486 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0102
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Isoliquiritigenin is an anti-tumor flavonoid from the root of Glycyrrhiza glabra, which inhibits aldose reductase with an IC50 of 320 nM. Isoliquiritigenin is a potent inhibitor of influenza virus replication with an EC50 of 24.7 μM.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 256.25 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 961-29-5
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.17%
Löslichkeit Ethanol : 100 mg/mL (390.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (390.24 mM)
Synonym GU17∣ ISL∣ Isoliquiritigen∣ SJ000286237
Ziel Aldose Reductase∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis
Menge 200 mg