Learn More
Stachyosehydrat, 98 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 225950250
Weitere Details : CAS : 343336-76-5 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15169243
  • 27.83 € / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
343336-76-5
342.3
2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4s,5r-3,4,5-trihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl methoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol hydrate
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[[(2R,3S,4R,5R)-3,4,5-trihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]methoxy]oxan-3,4,5-triol;hydrat
C12H22O11·xH2O
XZKUCJJNNDINKX-ARGRFZMYSA-N
126970043
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(O2)(CO)O)O)O)O)O)O)O.O
Spezifikation
Isomaltulose hydrate
+ 100.00
25g
97.5% min. (ELSD) (HPLC)
2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4s,5r-3,4,5-trihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl methoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol hydrate
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(O2)(CO)O)O)O)O)O)O)O.O
342.3
342.3
Glasflasche
122.0°C to 124.0°C
343336-76-5
C12H22O11·xH2O
XZKUCJJNNDINKX-ARGRFZMYSA-N
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[[(2R,3S,4R,5R)-3,4,5-trihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]methoxy]oxan-3,4,5-triol;hydrat
126970043
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation