missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isomangiferin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491498
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491498 5 mg -
16489088 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16491498 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0772

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Isomangiferin, a natural product, is reported to have antiviral activity.

Isomangiferin, a natural product, is reported to have antiviral activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isomangiferin
Physikalische Form Solid
CAS 24699-16-9
Farbe Light Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H18O11
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (118.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(O)=C2C(OC3=CC(O)=C(O)C=C3C2=O)=C1[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Molekulargewicht (g/mol) 422.34
Formelmasse 422.34
Reinheit (%) 99.6%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.