Learn More
Isonicotein-3,4,5,6-d4, TRC
Artikelnummer. 30180351
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180351 10 mg 10 Milligramm
30180359 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30180351 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82168010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1020719-56-5
Summenformel C10H4D4N2
Molekulargewicht (g/mol) 160.21
Synonym 2,3'-Bipyridine-3,4,5,6-d4, 2,3’-Dipyridyl-3,4,5,6-d4
SMILES [2H]C1=NC(C2=CN=CC=C2)=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isonicoteine-3,4,5,6-d4
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-8H/i1D,2D,5D,7D