Learn More
Isopentyl 3-methylbutanoate, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopentyl 3-methylbutanoate |
| CAS | 659-70-1 |
| Summenformel | C10H20O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00048369 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | CC(C)CC(OCCC(C)C)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.26 |
| Reinheit (%) | 98% |