Learn More
Merck Isopore™ Polycarbonat-Membranfilter
Zur Analyse von luftübertragenen Kontaminanten und anderen Partikeln mit optischer oder Elektronenmikroskopie. EMD Millipore Isopore™ Polycarbonat-Membranfilter haben eine glatte, glasähnliche Oberfläche zur besseren Beobachtung der Probe. Erhältlich mit verschiedenen Porengrößen/Flussraten, Durchmessern und Farben.
154.00 € - 695.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | 8,5 psi |
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Siebfilter |
Material | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10556722
|
Merck
ATTP02500 |
25 mm |
272.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10546722
|
Merck
ATTP01300 |
13 mm |
154.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10044640
|
Merck
ATTP03700 |
37 mm |
278.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10237870
|
Merck
ATTP04700 |
47 mm |
349.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10447221
|
Merck
ATTP14250 |
142 mm |
695.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zur Analyse von luftübertragenen Kontaminanten und anderen Partikeln mit optischer oder Elektronenmikroskopie.Isopore™ Membranfilter aus Polycarbonat haben eine glatte, glasähnliche Oberfläche, wodurch Proben besser sichtbar sind.Erhältlich mit verschiedenen Porengrößen/Flussraten, Durchmessern und Farben.
Ideal für Luftanalytik, Zellbiologie, Zellkultur, Bioassays, Zytologie, Umweltanalytik und Epifluoreszenz.- Hydrophil und nicht-hygroskopisch
- Bei den meisten Mikroskopieanwendungen mit Lichttransmission ist kein Clearing erforderlich
- Äquilibrierung mit Wasserdampf nicht erforderlich
- Niedrige, konstante Asche- und Taragewichte
- Nicht reaktiv auf die meisten Farbstoffe
- Die mittlere Dichte reicht von 9 bis 11 μm
- Der typische Refraktionsindex beträgt 1.6
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Polycarbonat | |
Unsteril | |
Luftanalysen, Zellbiologie, Zellkulturen, Bioassays, Zytologie, Umweltanalysen, Epifluoreszenz. | |
Hydrophil | |
Hydrophil |
8,5 psi | |
Siebfilter | |
0,8 μm | |
Durchsch. 85 ml/min x cm2 (typische Ergebnisse (bei 10 psi); 125 ml/min x cm2/psi) | |
20,0 l/min/cm2 | |
Filtermembranen |