Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isoprenalin Hemisulfat
Artikelnummer. 15773457 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15773457 5 g 5 Gramm
15783457 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15773457
Marke: Thermo Scientific Chemicals 462110050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 299-95-6 | C11H17NO3·1/2H2O4S | 520.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 299-95-6
Summenformel C11H17NO3·1/2H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 520.59
InChI-Schlüssel ZOLBALGTFCCTJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoprenaline sulphate, isoprenaline sulfate, aleudrin, novodrine, aleudrine sulfate, isoproterenol sulfate, dl-isoprenaline sulfate, dl-isoproterenol sulfate, d,l-isoproterenol sulfate, +--isoprenaline sulfate
PubChem CID 8239
IUPAC-Name 4-[1-Hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzol-1,2-diol;Schwefelsäure
SMILES CC(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O.CC(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Isoprenaline hemisulfate
Schmelzpunkt 83.0°C
Menge 5 g
Formelmasse 520.59
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.