Learn More
Isoprenalin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925431 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11925431 100 g 100 Gramm
11683009 5 g 5 Gramm
11915431 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11925431 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437211000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-30-9
Summenformel C11H18ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 247.72
MDL-Nummer MFCD00012603,MFCD00064548
InChI-Schlüssel IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym isoprenaline hydrochloride, isoproterenol hydrochloride, isuprel, euspiran, isoprenaline hcl, isoproterenol hcl, aerolone, aerotrol, izadrin, vapo-iso
PubChem CID 5807
IUPAC-Name 4-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzol-1,2-diol;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoprenaline hydrochloride
Schmelzpunkt 165.0°C to 175.0°C
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in cold water.
Formelmasse 247.72
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoprenaline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoprenaline hydrochloride