Learn More
Isoprokarbonat, TRC
Artikelnummer. 30135844
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135844 10 g 10 Gramm
30005890 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135844 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82240010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2631-40-5
Summenformel C11 H15 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 193.24
Synonym Isoprocarb, Carbamic acid, methyl-, o-cumenyl ester (7CI,8CI), Phenol, 2-(1-methylethyl)-, methylcarbamate (9CI), 2-Isopropylphenyl N-methylcarbamate, 2-Isopropylphenyl methylcarbamate, BAY 39731, Bayer 39,731, ENT 25670, Etrofolan, Isoprocarb, MIPC, Mipcin, Mipcine, Mobucin, NSC 191479, OMS 32, PPC 3, Ro 7-5050, o-Cumenyl N-methylcarbamate, o-Cumenyl methylcarbamate, o-Isopropylphenol methylcarbamate, o-Isopropylphenyl N-methylcarbamate, o-Isopropylphenyl methylcarbamate, Phenol, 2-(1-methylethyl)-, 1-(N-methylcarbamate)
IUPAC-Name (2-Propan-2-Ylphenyl) N-Methylcarbamat
SMILES CNC(=O)Oc1ccccc1C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoprocarb
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-8(2)9-6-4-5-7-10(9)14-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
Formelmasse 193.1103