Learn More
Isopropanol D8 99% D, Eurisotop
Artikelnummer. 17227436
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Isopropanol D8; CAS: 22739-76-0; Deuterium (D): 99.0% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17227436 Isopropanol D8; CAS: 22739-76-0; Deuterium (D): 99.0% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17227436 Lieferant Eurisotop Lieferanten-Nr. D072V
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Synonym: 2-Propanol-d8, Octadeuteroisopropanol, Isopropanol-d8
Isopropanol D8
  • Isotopic Enrichment: 99.00% D
  • Quantity: 10 g
  • Water Content: water <0.1%
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Specifications
Chemischer Name oder Material Isopropanol D8
Farbe Farblos
Deuterium (D) 99.0% D
Menge 10 g
CAS 22739-76-0
Schmelzpunkt -89°C
Siedepunkt 83°C
Summenformel C3H8O
Synonym 2-Propanol-d8, Octadeuteroisopropanol, Isopropanol-d8
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
SMILES [2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name (²H₇)propan-2-(²H)ol
Molekulargewicht (g/mol) 68.15
Güte Research Grade