Learn More
Isopropyl-2-Bromobenzoat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10165892
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10165892 1 g 1 Gramm
10045032 10 g 10 Gramm
10108834 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10165892 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RDP00166DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 59247-52-8
Summenformel C10H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 243.1
InChI-Schlüssel QTCRCHHNKWSPHB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 603261
IUPAC-Name Propan-2-yl 2-brombenzoat
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl 2-bromobenzoate
Prozentgehaltsbereich 97+%
Menge 1 g
Synonym isopropyl 2-bromobenzoate, isopropyl o-bromobenzoate, methylethyl 2-bromobenzoate, prop-2-yl 2-bromobenzoate, isopropyl 2-bromobenzoate #, isopropyl2-bromobenzoate, 2-bromobenzoic acid isopropyl ester, 2-bromobenzoic acid, isopropyl ester, benzoic acid, 2-bromo-,1-methylethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester
Formelmasse 243.1
Reinheit (%) 97%