Learn More
Isopropyl-4-hydroxybenzoat, 98 %
Artikelnummer. 11431658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11431658 10 g 10 Gramm
11498860 5 g 5 Gramm
11441658 50 g 50 Gramm
11451658 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11431658 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13930.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4191-73-5 | C10H12O3 | 180,20 g/mol
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Geeignet für die Entwicklung von Batteriematerialien.
Anwendungsgebiete
Es wird als Konservierungsmittel in Kosmetika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat.
Anmerkungen
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Nicht kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4191-73-5
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
MDL-Nummer MFCD00016468
InChI-Schlüssel CMHMMKSPYOOVGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 4-hydroxybenzoate, isopropylparaben, isopropyl p-hydroxybenzoate, isopropyl paraben, p-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, isopropylhydroxybenzoate, unii-a6eox47qk0, p-oxybenzoesaureisopropylester, 4-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester
PubChem CID 20161
IUPAC-Name Propan-2-yl-4-Hydroxybenzoat
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl 4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 84°C to 86°C
Menge 10 g
Beilstein 2641564
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Ethyl Acetate.
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke