Learn More
Salicylsäureisopropylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475937 25 g 25 Gramm
11485937 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24471.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 607-85-2 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607-85-2
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.203
MDL-Nummer MFCD00035703
InChI-Schlüssel YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
PubChem CID 11838
ChEBI CHEBI:38703
IUPAC-Name Propan-2-yl-2-Hydroxybenzoat
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl salicylate
Dichte 1.09
Siedepunkt 122°C (18 mmHg)
Flammpunkt >93°C (199°F)
Menge 25 g
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 99%