Learn More
Isopulegol, Isomergemisch, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024979
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11459746
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20260.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7786-67-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7786-67-6
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00134655
InChI-Schlüssel ZYTMANIQRDEHIO-UHFFFAOYNA-N
Synonym p-menth-8-en-3-ol, isopulegol, 8 9-p-menthen-3-ol, 5-methyl-2-prop-1-en-2-yl cyclohexanol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethenyl, 1-methyl-4-isopropenylcyclohexan-3-ol, dl-isopulegol, p-8 9-menthen-3-ol, 5-methyl-2-1-methylvinyl cyclohexan-1-ol, 5-methyl-2-prop-1-en-2-yl cyclohexan-1-ol
PubChem CID 24585
IUPAC-Name 5-Methyl-2-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(O)C1)C(C)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopulegol
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.91
Siedepunkt 90°C to 92°C (12 mmHg)
Flammpunkt 78°C (172°F)
Brechungsindex 1.4725
Menge 10 g
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%