Learn More
Isoquercitrin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479136
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16479136 100 mg 100 Milligramm
16479088 10 mg -
16444887 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16479136 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0768
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Isoquercitrin (Isoquercitroside) is an effective antioxidant and an eosinophilic inflammation suppressor.
Isoquercitrin (Isoquercitroside) is an effective antioxidant and an eosinophilic inflammation suppressor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoquercitrin
CAS 21637-25-2
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H20O12
Menge 100 mg
Synonym Isoquercitroside
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (269.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O[C@@H]2O[C@@]([C@H](O)CO)([H])[C@H](O)[C@H]2O)=C(C3=CC(O)=C(O)C=C3)OC4=CC(O)=CC(O)=C14
Molekulargewicht (g/mol) 464.38
Formelmasse 464.38
Reinheit (%) 98.16%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation