Learn More
Isorhamnetin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454887
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16454887 50 mg 50 Milligramm
16421508 5 mg 5 Milligramm
16419098 10 mg 10 Milligramm
16403906 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16454887 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0776
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Isorhamnetin is a flavonoid compound extracted from the Chinese herb Hippophae rhamnoides L.. Isorhamnetin suppresses skin cancer through direct inhibition of MEK1 and PI3K.
Isorhamnetin is a flavonoid compound extracted from the Chinese herb Hippophae rhamnoides L.. Isorhamnetin suppresses skin cancer through direct inhibition of MEK1 and PI3K.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isorhamnetin
CAS 480-19-3
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H12O7
Menge 50 mg
Synonym 3'-Methylquercetin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (316.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Molekulargewicht (g/mol) 316.26
Formelmasse 316.26
Reinheit (%) 98.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease