Learn More
Isosorbide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471118
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16471118 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16471118 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1469
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Isosorbide (D-Isosorbide), an orally active vasodilating agent that can be used for the research of heart failure and angina (chest pain). Isosorbide is also an oral hyperosmotic diuretic.
Isosorbide (D-Isosorbide), an orally active vasodilating agent that can be used for the research of heart failure and angina (chest pain). Isosorbide is also an oral hyperosmotic diuretic.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isosorbide
CAS 652-67-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H10O4
Menge 5 g
Synonym D-Isosorbide Dianhydro-D-glucitol
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM)
SMILES O[C@H]1[C@]2([H])[C@]([C@@H](O)CO2)([H])OC1
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation