Learn More
Isosorbide mononitrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492249
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16492249 1 g 1 Gramm
16491028 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492249 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0642
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Isosorbide mononitrate(Isosorbide-5-mononitrate) is a nitrate-class compound used for angina pectoris; acts by dilating the blood vessels so as to reduce the blood pressure.
Isosorbide mononitrate(Isosorbide-5-mononitrate) is a nitrate-class compound used for angina pectoris
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isosorbide mononitrate
CAS 16051-77-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H9NO6
Menge 1 g
Synonym Isosorbide-5-mononitrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (523.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (261.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+]([O-])O[C@H]1[C@](OC[C@@H]2O)([H])[C@]2([H])OC1
Molekulargewicht (g/mol) 191.14
Formelmasse 191.14
Reinheit (%) 99.57%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation