Learn More
Fisherbrand™ Isotherme Eisschale
Langlebige Konstruktion mit hervorragenden Isolationseigenschaften. Fisherbrand™ IsoThermal Eiswannen sind optimale Kühlbehälter für extrem kalte Anwendungsbereiche, wie beispielsweise mit Trockeneis und flüssigem Stickstoff. Praktisch und anwenderfreundlich; die Deckel lassen sich sicher unter den Behälter stecken. In drei farbcodierten Größen lieferbar.
Marke: Fisherbrand™
88.78 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.62000kg
Beschreibung
Ideale Behälter für extrem kalte Umgebungen- Starres, einfach geformtes Polyurethan bietet hohe Haltbarkeit und Stabilität beim Kühlen von Proben
- Ausgezeichnete Isoliereigenschaften, ideal für den Einsatz mit flüssigem Stickstoff, Trockeneis, Eiswasser, Eis-Salz-Schlämmen und mehr
- Der eng anliegende Deckel hält die Verdunstung auf einem Minimum und verfügt über einen komfortablen, eingelassenen Knopf
- Behälter schwitzen oder lecken nicht und brechen oder verformen sich bei normalem Gebrauch nicht
- Widersteht Temperaturen von -196 bis +95 °C
- Deckel passt bequem unter den Eimer, weil sie miteinander verbunden werden können
- Geformte Griffe sorgen für sichere Handhabung und Transport
- Präziser Ausguss für einfaches Entleeren
- Konisches Design für einfaches Stapeln
- Farbcodierung (grün, blau, rot) für einfache Organisation und Identifizierung
Spezifikation
14 cm | |
38,1 cm | |
381 mm | |
38,1 x 25,4 x 14 cm | |
Flüssiger Stickstoff, Trockeneis, Eiswasser, Eis-Salz-Slurrys usw. | |
Eisschale | |
4 l | |
Refrigerated |
5.5 in. | |
1.5 in. | |
10 in. | |
1.1 gal. | |
isotherm | |
Blau | |
Not Autoclavable | |
-196 °C bis +95 °C |