Learn More
Isotretinoin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476636
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. 16476636
Marke: Medchem Express HY15127
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Isotretinoin(13-cis-Retinoic acid) is a medication used for the treatment of severe acne.
Isotretinoin(13-cis-Retinoic acid) is a medication used for the treatment of severe acne.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isotretinoin
CAS 4759-48-2
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H28O2
Menge 100 mg
Synonym 13-cis-Retinoic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (166.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C\C(O)=O)=C(C)CCC1
Molekulargewicht (g/mol) 300.44
Formelmasse 300.44
Reinheit (%) 99.53%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.