Learn More
Isovalerylcarnitine, MedChemExpress
Beschreibung
Isovalerylcarnitine, a product of the catabolism of L-leucine, is a potent activator of the Ca2+-dependent proteinase (calpain) of human neutrophils.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isovalerylcarnitine |
| CAS | 31023-24-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H23NO4 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (203.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)CC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 245.32 |
| Formelmasse | 245.32 |
| Mehr anzeigen |