Learn More
Itraconazole, MedChemExpress
Beschreibung
Itraconazole (R51211) is a triazole antifungal agent and a potent and orally active Hedgehog (Hh) signaling pathway antagonist with an IC50 of ∼800 nM. Itraconazole potently inhibits lanosterol 14α-demethylase (cytochrome P450 enzyme), thereby inhibits the oxidative conversion of lanosterol to ergosterol. Itraconazole has anticancer and antiangiogenic effects. Itraconazole is a oxysterol-binding protein (OSBP) inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Itraconazole |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 84625-61-6 |
| Farbe | White |
| Menge | 500 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C35H38Cl2N8O4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | R51211 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 6.25 mg/mL (8.86 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |