Learn More
ITSA-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469616
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16469616
Marke: Medchem Express HY100508
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress ITSA-1 is an activator of histone deacetylase (HDAC), and counteract trichostatin A (TSA)-induced cell cycle arrest, histone acetylation, and transcriptional activation.
ITSA-1 is an activator of histone deacetylase (HDAC), and counteract trichostatin A (TSA)-induced cell cycle arrest, histone acetylation, and transcriptional activation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ITSA-1
Physikalische Form Solid
CAS 200626-61-5
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H7Cl2N3O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (109.54 mM)
SMILES O=C(N1N=NC2=CC=CC=C21)C3=CC=C(Cl)C=C3Cl
Molekulargewicht (g/mol) 292.12
Formelmasse 292.12
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.