missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ivosidenib, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200100534
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16497618

Marke: Medchem Express HY18767

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Ivosidenib (AG-120) is an orally active inhibitor of isocitrate dehydrogenase 1 mutant (mIDH1) enzyme, it exhibits profound d-2-hydroxyglutatrate (2-HG) lowering in vivo. Ivosidenib (AG-120) has the potential for AML therapy due to its acceptable safety profile and clinical activity.

Ivosidenib (AG-120) is an orally active inhibitor of isocitrate dehydrogenase 1 mutant (mIDH1) enzyme, it exhibits profound d-2-hydroxyglutatrate (2-HG) lowering in vivo. Ivosidenib (AG-120) has the potential for AML therapy due to its acceptable safety profile and clinical activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ivosidenib
CAS 1448347-49-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H22ClF3N6O3
Menge 10 mg
Synonym AG-120
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 39 mg/mL (66.90 mM)
SMILES ClC1=C([C@H](N(C2=CC(F)=CN=C2)C([C@H]3N(C4=NC=CC(C#N)=C4)C(CC3)=O)=O)C(NC5CC(F)(F)C5)=O)C=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 582.96
Formelmasse 582.96
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt