Learn More
IWP L6, MedChemExpress
Beschreibung
IWP L6 (Porcn Inhibitor III) is a Porcn inhibitor with an EC50 of 0.5 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | IWP L6 |
| CAS | 1427782-89-5 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C25H20N4O2S2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Porcn Inhibitor III |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 1.43 mg/mL (3.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=NC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)CSC3=NC(CCS4)=C4C(N3C5=CC=CC=C5)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 472.58 |
| Mehr anzeigen |