Learn More
STEMCELL Technologies IWR-1-endo
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
- IWR-1-endo potently inhibits WNT signaling by blocking a cell-based WNT/β-catenin pathway reporter response with an IC50 value of 180 nM (Chen et al.) It inhibits WNT-induced accumulation of β-catenin, through stabilization of the destruction complex member AXIN2 (Chen et al.)
- Promotes self-renewal and maintains pluripotency of human embryonic stem cells and mouse Epi-stem cells when used in combination with CHIR99021 (Kim et al.) DIFFERENTIATION
- Promotes differentiation of cardiomyocytes from human pluripotent stem cells (PSCs) that have been induced to mesoderm by addition of Activin A and/or BMP4 (Ren et al.; Willems et al.)
- Induces the differentiation of human PSC-derived alveolar epithelial type II (AETII) to AETI cells (Ghaedi et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 1127442-82-3 |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C25H19N3O3 |
| Reinheit | ≥ 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.