Learn More
GPE Scientific™ J Young Lufteinlassventil
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 mm Bohrung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Viele Vakuumtechniken erfordern, dass das System zur Luft abgelassen wird.
- Dieses Ventil erfüllt diese Anforderung durch einfaches Drehen des Schraubverschlusses, der einen PTFE-Kolben freigibt.
- Feinsteuerung.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Lufteinlassventil |
| Enthält | Feingewinde |
| Durchmesser (metrisch) | 5 mm Bohrung |