missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ J Young, doppelt schräge Gewindebohrer, mit Schnellgewinde

GPE Scientific™ J Young doppelschräge Hähne mit Schnellgewinde sind in verschiedenen Absperrhahngrößen und mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern hergestellt.

Marke:  GPE Scientific™ PTT/D/8

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15884864

  • 118.00 € / 1 Stück

Verfügbar ab: 06-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Schnellgewinde
  • In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern
Spezifikation

Spezifikation

Doppelschräge J Young-Gewindebohrer mit schnellen Gewinden
Absperrhahn: 8 mm
Innendurchmesser: 8 mm, Außendurchmesser: 11 mm
Zwei Hähne
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote