Learn More
GPE Scientific™ J Youngs Gasprobenröhrchen mit O-Ring-Ventilen
GPE Scientific™ J Young Gasprobenschlauch mit O-Ring-Hahn ist ein Gassammelrohr mit O-Ring-Ventilen an jedem Ende.
Marke:  GPE Scientific™ GST/1000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15844774
  • 169.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zylindrische, längliche Form
  • Gasdichter Behälter
  • Messvolumen
  • Standard-Entnahmeröhrchen mit Ventilenden
Spezifikation
Spezifikation
Gasprobenröhrchen
1000 ml