Learn More
GPE Scientific™ J Young Gasprobenröhrchen mit O-Ring-Ventilen und Septum
GPE Scientific™ J Young Gasprobenschlauch mit O-Ring-Hahn und Septum ist ein Gassammelrohr mit O-Ring-Ventilen an jedem Ende und einem zentral gelegenen Septum.
Marke: GPE Scientific™ GSS/1000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
- Zylindrische, längliche Form
- Gasdichter Behälter
- Messvolumen
- Standard-Entnahmeröhrchen mit Ventilenden
- Mit zentralem Septum
Spezifikation
Gas Sample Tube | |
1000 ml |