Learn More
GPE Scientific™ J Young Gewindebohrer in Reihe, Feingewinde
GPE Scientific™ J Young In-Line-Hahn mit Feingewinde sind in verschiedenen Absperrhahngrößen und mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern hergestellt.
Marke: GPE Scientific™ SPOR/20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- In-Line-Hahn
- In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
- Feingewinde
- Erhältlich mit Seitenarmen mit verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
J Young Gewindebohrer, mit Feingewinde | |
Absperrhahn: 20 mm | |
Innendurchmesser: 19 mm, Außendurchmesser: 24 mm |