missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPE Scientific™ J Young rechtwinklige Gewindebohrer, mit Feingewinde
GPE Scientific™ J Young rechtwinklige Hähne mit Feingewinde sind in verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich.
Marke: GPE Scientific™ POR/25/RA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Feingewinde
- In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
- Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern
Spezifikation
Rechtwinkliger Hahn, Feingewinde | |
Absperrhahn: 25 mm | |
Innendurchmesser: 24 mm, Außendurchmesser: 28 mm |