missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPE Scientific™ J Young gerade Gewindebohrer, mit Feingewinde
GPE Scientific™ J Young gerade Durchflusshähne mit Schnellgewinde werden in verschiedenen Absperrhahngrößen hergestellt.
Marke: GPE Scientific™ POR/8
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Feingewinde
- In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
- Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern
Spezifikation
Gerader Gewindebohrer, mit feinem Gewinde | |
Absperrhahn: 8 mm | |
Innendurchmesser: 8 mm, Außendurchmesser: 11 mm |