missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ J Young T-förmige Gewindebohrer, mit schnellem Gewinde

GPE Scientific™ J Young Hähne mit T-Form und Schnellgewinde werden in verschiedenen Absperrhahngrößen und mit unterschiedlichen Seitenarmdurchmessern hergestellt.

Marke:  GPE Scientific™ PTT/T/10

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15894864

  • 67.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Schnellgewinde
  • In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern
Spezifikation

Spezifikation

J Young T-Form-Gewindebohrer, mit Schnellgewinde
Absperrhahn: 10 mm
Innendurchmesser: 10 mm, Außendurchmesser: 13 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote