missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ J Young T-förmige Gewindebohrer, mit Feingewinde

GPE Scientific™ J Young Hähne mit T-Form und Feingewinde werden in verschiedenen Absperrhahngrößen und mit unterschiedlichen Seitenarmdurchmessern hergestellt.

Marke:  GPE Scientific™ POR/T/15

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15894844

  • 93.45 € / 1 Stück

Verfügbar ab: 31-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Feingewinde
  • In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern
Spezifikation

Spezifikation

J Young T-Form-Gewindebohrer, Feingewinde
Absperrhahn: 15 mm
Innendurchmesser: 15.4 mm, Außendurchmesser: 19 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote