Learn More
GPE Scientific™ J Young Schraubverriegelungsklemmen mit Druckknöpfen für Kugelgelenke
Artikelnummer. 15834904
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Kugelgelenke der Größe 35/20
Kugelgelenke der Größe 40/25
Kugelgelenke der Größen 12/2 und 12/5
Kugelgelenke der Größen 18/7 und 18/9
Kugelgelenke der Größen 28/12 und 28/15
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15834904 Kugelgelenke der Größen 18/7 und 18/9 1 Stück
15824904 Kugelgelenke der Größen 12/2 und 12/5 1 Stück
15844904 Kugelgelenke der Größen 28/12 und 28/15 1 Stück
15854904 Kugelgelenke der Größe 35/20 1 Stück
15864904 Kugelgelenke der Größe 40/25 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15834904 Lieferant GPE Scientific™ Lieferanten-Nr. TJC/19
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GPE Scientific™ J Young Schraubverriegelungsklemmen für Kugelgelenke werden arretiert, um die Kugelgelenke von J Young sicher zu befestigen.
  • Flügelschrauben-Ausführung
  • J Young Schliffe sicher befestigen
Spezifikation
Typ Rändel-Verriegelungsklemmen für J Young Kugelgelenke
Zur Verwendung mit (Geräte) Kugelgelenke der Größen 18/7 und 18/9