Learn More
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und einfachem Arm
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und normalarm ist für den Einsatz mit Schlenk-Apparaturen und einer Vakuumkammer konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
Marke:  GPE Scientific™ CSB/250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15844734
  • 116.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt mit einem Seitenarm für die Evakuierung oder das Befüllen mit Gasen
  • Für den Anschluss an Schlenk-Apparaturen
  • Form mit rundem Boden
  • Mit Normalarm
  • Mit O-Ring-Hahn
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
O-Ring-Hahn und einfacher Arm
Vakuum-/Schlenker-Flask