Learn More
Invitrogen™ JAB1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3490), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
186.00 € - 446.00 €
Spezifikation
| Antigen | JAB1 |
|---|---|
| Klon | 23GB3490 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30089580
![]() |
Invitrogen™
MA552610 |
100 μL |
446.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30088267
|
Invitrogen™
MA552611 |
20 μL |
186.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
JAB1 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects JAB1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotSpezifikation
| JAB1 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| O35864, Q92905 | |
| 10987, 26754, 312916 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB3490 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| 38 kDa Mov34 homolog; AI303502; COP9 (constitutive photomorphogenic) homolog, subunit 5; COP9 (constitutive photomorphogenic) homolog, subunit 5 (Arabidopsis thaliana); COP9 complex S5; COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 5; COP9 signalosome complex subunit 5; COP9 signalosome subunit 5; Cops5; CSN5; JAB1; Jun activation domain-binding protein 1; Jun coactivator; Kic2; Kip1 C-terminus-interacting protein 2; MGC3149; Mov34; MOV-34; SGN5; signalosome subunit 5; testis secretory sperm-binding protein Li 231m | |
| A synthetic peptide of human JAB1 (10-80AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| Cops5 |