Learn More
STEMCELL Technologies JAK Inhibitor I
Click to view available options
Menge:
1 mg
Beschreibung
- Janus Associated Kinase (JAK) Inhibitor I is a pyridine-containing tetracycle that disrupts JAK activity by interacting with the ATP binding domain
- This inhibitor inhibits mouse JAK3 with Ki = 5 nM, JAK family members TYK2 and JAK2 with IC50 = 1 nM, and mouse JAK1 with IC50 = 15 nM, while showing weaker inhibition of other kinases (Thompson et al.)
- Inhibits the generation of mouse induced pluripotent stem cells (Efe et al.; Kim et al.)
- Inhibits anti-viral response associated with JAK/STAT pathway activation (Xu et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 457081-03-7 |
| Synonym | CMP 6; Janus-associated kinase inhibitor I;Pyridone 6 |
| Menge | 1 mg |
| Summenformel | C18H16FN3O |
| Reinheit | ≥ 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.