Learn More
Thermo Scientific Chemicals JAK2 Inhibitor IV
Artikelnummer. 15496939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496939 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15496939 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J65506.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Blassgelb
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eine Aminoindazol-Verbindung, die die Aktivität der Wildtyp-JAK2 und des aktiven V617F-Mutanten wirksam hemmt
CAS 1110502-30-1
Summenformel Gehäuse C17H20N4O2S
Formelmasse 344,40
Synonym 4-(3-Amino-1H-indazol-4-yl)-N-(tert-Butyl)benzolsulfonamid;
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp JAK2 Inhibitor IV
Form Fest