Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ JC-1 Mitochondrial Membrane Potential Dye
Beschreibung
- Die Farbe ändert sich, wenn die Membranpotentiale über Werte von etwa 80 bis 100 mV steigen
- Emittiertes Licht verlagert sich von 530 nm (JC-1 in monomerer Form) auf 590 nm (J-Aggregat)
- Jede Farbe kann mit Filtern für FITC und PE/Phycoerythrin/Rhodamin nachgewiesen werden
- Kann verwendet werden, um die Einleitung der Apoptose anzuzeigen
- Molekulargewicht: 652,23 g/mol
- Spitzenanregung: 515 nm
- Emissionsspitze: 529 und 590 nm
- Sollte in hochwertigem, frisch geöffnetem DMSO bei 1 mg/ml rekonstituiert werden
- Nach der Rekonstitution sollte es bei −20 °C gelagert werden. Ein Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Emission | 515⁄529&590 |
| Produktlinie | eBioscience |
| Menge | 5 mg |
| Subzelluläre Lokalisation | Mitochondrien |