Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Filter
290.00 € - 932.00 €
Produktcode | Marke | Wellenlängen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellenlängen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11434849
|
Cole-Parmer™
10089-58 |
320 bis 380 nm |
290.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11444849
|
Cole-Parmer™
99968-74 |
380 bis 500 nm |
290.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11434879
|
Cole-Parmer™
15986-40 |
380 nm |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11454849
|
Cole-Parmer™
10089-57 |
480 bis 580 nm |
290.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11424859
|
Cole-Parmer™
10089-64 |
245 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11484869
|
Cole-Parmer™
10089-65 |
340 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11414879
|
Cole-Parmer™
10089-70 |
365 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11404899
|
Cole-Parmer™
10089-69 |
514 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Filter | |
Fluorimeter |